Anti-Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13j65]
Fournisseur: US Biological
141369
USBI141369EA 592 EUR InStock
USBI141369
Anti-Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13j65]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:100-200; Western Blot: 1:100-400; Immunochemistry: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: Major Histocompatibility Complex Class II DR Alpha
Clonality: monoclonal
Clone: 13j65
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Monkey
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité