Anti-Aflatoxin B1/M1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 13k6]
Fournisseur: US Biological
143040
USBI143040EA 1190 EUR InStock
USBI143040
Anti-Aflatoxin B1/M1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 13k6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Aflatoxin B1/M1 (aflatoxin B1/M1)
Clonality: monoclonal
Clone: 13k6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité