Anti-TIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
143680
USBI143680EA 324 EUR InStock
USBI143680
Anti-TIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
  • Recommended dilution: Western Blot: 0.1-0.2μg/ml
Type: Primary
Antigen: TIMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité