Anti-TIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
143681
USBI143681EA 425 EUR InStock
USBI143681
Anti-TIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.25-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TIMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité