Anti-CALM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CM-16]
Fournisseur: US Biological
144259
USBI144259EA 587 EUR InStock
USBI144259
Anti-CALM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CM-16]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CALM1 (calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta))
Clonality: monoclonal
Clone: CM-16
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité