Anti-NEB Mouse Monoclonal Antibody [clone: Neb-20]
Fournisseur: US Biological
144950
USBI144950EA 587 EUR InStock
USBI144950
Anti-NEB Mouse Monoclonal Antibody [clone: Neb-20]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NEB (nebulin)
Clonality: monoclonal
Clone: Neb-20
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité