Anti-p19INK4d Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-19]
Fournisseur: US Biological
145020
USBI145020EA 587 EUR InStock
USBI145020
Anti-p19INK4d Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-19]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: p19INK4d
Clonality: monoclonal
Clone: IMD-19
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité