Anti-Smad 1,2,3,5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
145193
USBI145193EA 587 EUR InStock
USBI145193
Anti-Smad 1,2,3,5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Smad 1,2,3,5
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité