Anti-SP-A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
145210
USBI145210EA 587 EUR InStock
USBI145210
Anti-SP-A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SP-A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité