Anti-SYP Mouse Monoclonal Antibody [clone: Syn-58]
Fournisseur: US Biological
145243
USBI145243EA 587 EUR InStock
USBI145243
Anti-SYP Mouse Monoclonal Antibody [clone: Syn-58]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SYP (synaptophysin)
Clonality: monoclonal
Clone: Syn-58
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité