Anti-WNT10B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 793116]
Fournisseur: US Biological
145655
USBI145655EA 789 EUR InStock
USBI145655
Anti-WNT10B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 793116]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 8­25 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: WNT10B (wingless-type MMTV integration site family, member 10B)
Clonality: monoclonal
Clone: 793116
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité