Anti-Scavenger Receptor BI Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
146450
USBI146450EA 574 EUR InStock
USBI146450
Anti-Scavenger Receptor BI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-2?g/ml; Immunochemistry: 2.5 ?g/ml; Immunofluorescence: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Scavenger Receptor BI
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité