Anti-CHN2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
149880
USBI149880EA 809 EUR InStock
USBI149880
Anti-CHN2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:8000
Type: Primary
Antigen: CHN2 (chimerin 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité