Anti-SNAP 25 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
150128
USBI150128EA 735 EUR InStock
USBI150128
Anti-SNAP 25 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Western Blot: 0. 01-0. 03?g/ml; Immunochemistry: 2-4?g/ml
Type: Primary
Antigen: SNAP 25
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité