Anti-CHFR Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
150247
USBI150247EA 809 EUR InStock
USBI150247
Anti-CHFR Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:64000
Type: Primary
Antigen: CHFR (checkpoint with forkhead and ring finger domains, E3 ubiquitin protein ligase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité