Anti-HCST Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
150302
USBI150302EA 688 EUR InStock
USBI150302
Anti-HCST Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:128000; Western Blot: 0.2-0. 6?g/ml
Type: Primary
Antigen: HCST (hematopoietic cell signal transducer)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité