Anti-NO66 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
151191
USBI151191EA 809 EUR InStock
USBI151191
Anti-NO66 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:64000; Western Blot: 0. 3-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: NO66
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité