Anti-APOA4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
151299
USBI151299EA 809 EUR InStock
USBI151299
Anti-APOA4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:32000
Type: Primary
Antigen: APOA4 (apolipoprotein A-IV)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité