Anti-Copper Transporting ATPase2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S62-29]
Fournisseur: US Biological
167582
USBI167582EA 587 EUR InStock
USBI167582
Anti-Copper Transporting ATPase2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S62-29]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Copper Transporting ATPase2
Clonality: monoclonal
Clone: S62-29
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité