Anti-DICER1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S167-7]
Fournisseur: US Biological
167583
USBI167583EA 587 EUR InStock
USBI167583
Anti-DICER1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S167-7]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: DICER1 (dicer 1, ribonuclease type III)
Clonality: monoclonal
Clone: S167-7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité