Anti-TXNDC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E7/7]
Fournisseur: US Biological
167585
USBI167585EA 587 EUR InStock
USBI167585
Anti-TXNDC5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2E7/7]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:200
Type: Primary
Antigen: TXNDC5 (thioredoxin domain containing 5 (endoplasmic reticulum))
Clonality: monoclonal
Clone: 2E7/7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité