Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIR2DL1 Mouse Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll)

Fournisseur: US Biological
167671-100
USBI167671-100EA 821 EUR InStock
USBI167671-100
Anti-KIR2DL1 Mouse Monoclonal Antibody (Peridinin Chlorophyll)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KIR2DL1 (killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: Peridinin Chlorophyll
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité