Anti-BSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 14B4]
Fournisseur: US Biological
168015
USBI168015EA 910 EUR InStock
USBI168015
Anti-BSA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 14B4]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:120000; Western Blot: 1:2000-1:10000; Immunochemistry: 1:1000-1:5000; Immunoprecipitation: 1:100
Type: Primary
Antigen: BSA (Bovine Serum Albumin)
Clonality: monoclonal
Clone: 14B4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité