Anti-KLH Mouse Monoclonal Antibody [clone: 14B31]
Fournisseur: US Biological
168322
USBI168322EA 589 EUR InStock
USBI168322
Anti-KLH Mouse Monoclonal Antibody [clone: 14B31]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:20000-1:100000; Western Blot: 1:2000-1:10000; Immunochemistry: 1:1000-1:5000
Type: Tag
Antigen: KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)
Clonality: monoclonal
Clone: 14B31
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité