Anti-KLH Rabbit Polyclonal Antibody Rhodamine
Fournisseur: US Biological
168326
USBI168326EA 601 EUR InStock
USBI168326
Anti-KLH Rabbit Polyclonal Antibody Rhodamine
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:500-1:2500
Type: Tag
Antigen: KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité