Anti-PARK-7 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
168418
USBI168418EA 910 EUR InStock
USBI168418
Anti-PARK-7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:10000-1:50000; Western Blot: 1:500-1:2000; Immunochemistry: 2mg/ml-5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: PARK-7
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Zebrafish
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité