Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Red Fluorescent Protein, DsRed, rDsRed Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: US Biological
168474
USBI168474EA 809 EUR InStock
USBI168474
Anti-Red Fluorescent Protein, DsRed, rDsRed Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:10000-1:80000; Western Blot: 1:2000-1:10000; Immunochemistry: 1:1000-1:5000

Type: Tag
Antigen: Red Fluorescent Protein, DsRed, rDsRed
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité