Anti-RRM2B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
168489
USBI168489EA 910 EUR InStock
USBI168489
Anti-RRM2B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:3000; Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: RRM2B (ribonucleotide reductase M2 B (TP53 inducible))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité