Anti-SPANX, pan Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
168519
USBI168519EA 910 EUR InStock
USBI168519
Anti-SPANX, pan Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:10000-1:50000; Western Blot: 1:500-1:3000
Type: Primary
Antigen: SPANX, pan
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité