Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD248 Rat Monoclonal Antibody [clone: 15H15]

Fournisseur: US Biological
299104
USBI299104EA 776 EUR InStock
USBI299104
Anti-CD248 Rat Monoclonal Antibody [clone: 15H15]
Anticorps
Endosialin, also known as CD248 and tumor endothelial marker 1 (Tem1), is a 165 kDa transmembrane O-glycosylated protein that contains one C-type lectin, one sushi, one EGF-like domain and a mucin-like stalk in its extracellular domain (ECD). It is expressed on activated perivascular and stromal cells in embyronic and tumor neovasculature but is downregulated in quiescent vasculature.

  • Specificity: Recognizes mouse CD248
  • Recommended dilution immunocytochemistry: 1:50 to 200 optimal dilutions to be determined by the researcher

Endosialin regulates pericyte proliferation, migration, and adhesion to matrix fibronectin and collagens I and IV. It is also required for lymph node and spleen remodeling during immune responses. Within the ECD, mouse Endosialin shares 76 and 93% aa sequence identity with human and rat endosialin respectively.

Type: Primary
Antigen: CD248
Clonality: Monoclonal
Clone: 15H15
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité