Anti-Human TOP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
337594
USBI337594EA 776 EUR InStock
USBI337594
Anti-Human TOP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Human TOP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité