Anti-A20 Zinc Finger Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D88]
Fournisseur: US Biological
A0000-20
USBIA0000-20EA 570 EUR InStock
USBIA0000-20
Anti-A20 Zinc Finger Protein Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D88]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: A20 Zinc Finger Protein
Clonality: monoclonal
Clone: 6D88
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité