Anti-ABL2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: US Biological
A0007-35K-PE
USBIA0007-35K-PEEA 884 EUR InStock
USBIA0007-35K-PE
Anti-ABL2 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:10-1:50
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: ABL2 (c-abl oncogene 2, non-receptor tyrosine kinase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité