Anti-ACSL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: US Biological
A0196-03-BIOT
USBIA0196-03-BIOTEA 884 EUR InStock
USBIA0196-03-BIOT
Anti-ACSL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACSL3 (acyl-CoA synthetase long-chain family member 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité