Anti-Acetyl-Coenzyme A Synthetase, Cytoplasmic Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10g125]
Fournisseur: US Biological
A0526-48
USBIA0526-48EA 675 EUR InStock
USBIA0526-48
Anti-Acetyl-Coenzyme A Synthetase, Cytoplasmic Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 10g125]
Anticorps
  • Recommended dilution: Western Blot: 1:10-1:50; Immunoprecipitation: 1:50
Type: Primary
Antigen: Acetyl-Coenzyme A Synthetase, Cytoplasmic
Clonality: monoclonal
Clone: 10g125
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité