Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTB Rabbit Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 10g129]

Fournisseur: US Biological
A0760-41L
USBIA0760-41LEA 742 EUR InStock
USBIA0760-41L
Anti-ACTB Rabbit Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 10g129]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: ACTB (actin, beta)
Clonality: monoclonal
Clone: 10g129
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human, Monkey, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité