Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTB Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 9j104]

Fournisseur: US Biological
A0760-43B
USBIA0760-43BEA 709 EUR InStock
USBIA0760-43B
Anti-ACTB Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: 9j104]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:5000-1:10000; Western Blot: 1:1000-1:5000

Type: Primary
Antigen: ACTB (actin, beta)
Clonality: monoclonal
Clone: 9j104
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité