Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACVR2B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9H21]

Fournisseur: US Biological
A0856-10C
USBIA0856-10CEA 1700 EUR InStock
USBIA0856-10C
Anti-ACVR2B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9H21]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1.0 ?g/ml Western Blot: 1-2?g/ml

Type: Primary
Antigen: ACVR2B (activin A receptor, type IIB)
Clonality: monoclonal
Clone: 9H21
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité