Anti-AIB 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D102]
Fournisseur: US Biological
A0857-06A
USBIA0857-06AEA 599 EUR InStock
USBIA0857-06A
Anti-AIB 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D102]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AIB 1
Clonality: monoclonal
Clone: 6D102
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité