Anti-AIB 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4i291]
Fournisseur: US Biological
A0857-07
USBIA0857-07EA 650 EUR InStock
USBIA0857-07
Anti-AIB 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4i291]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1-5 mg/ml
Type: Primary
Antigen: AIB 1
Clonality: monoclonal
Clone: 4i291
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité