Anti-Adenovirus, Nuclear Mesh Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B71]
Fournisseur: US Biological
A0880-23
USBIA0880-23EA 549 EUR InStock
USBIA0880-23
Anti-Adenovirus, Nuclear Mesh Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B71]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:20-1:80
Type: Primary
Antigen: Adenovirus, Nuclear Mesh
Clonality: monoclonal
Clone: 10B71
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité