Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADRB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: US Biological
A0906-88J
USBIA0906-88JEA 649 EUR InStock
USBIA0906-88J
Anti-ADRB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:50-1:100; ELISA: 1:1000; Immunochemistry: 1:50-1:100; Flow Cytometry: 1:10-1:50

Type: Primary
Antigen: ADRB2 (adrenoceptor beta 2, surface)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité