Anti-Aflatoxin B1/M1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 3H57]
Fournisseur: US Biological
A0925-01E
USBIA0925-01EEA 310 EUR InStock
USBIA0925-01E
Anti-Aflatoxin B1/M1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 3H57]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Aflatoxin B1/M1 (aflatoxin B1/M1)
Clonality: monoclonal
Clone: 3H57
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité