Anti-Aflatoxin B1/2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B82]
Fournisseur: US Biological
A0925-04
USBIA0925-04EA 690 EUR InStock
USBIA0925-04
Anti-Aflatoxin B1/2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10B82]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Aflatoxin B1/2 (aflatoxin B1/2)
Clonality: monoclonal
Clone: 10B82
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité