Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Agar, Drosophila

Fournisseur: US Biological

A0940-500
USBIA0940-500EA 169 EUR InStock
USBIA0940-500
Agar, Drosophila
Milieux pour microbiologie Additifs et suppléments de microbiologie
Gelidium based Drosophila agar is an inexpensive growth medium especially suited to the growth and nutrient requirements of Drosophila without the expense of bacteriological grades. This is a food grade agar which offers excellent clarity.

  • White to light tan, homogenous, free flowing powder
  • pH (1,5%): 6,0 to 8,0
  • Water: ≤11%
  • Ash: ≤6,5%
  • Gel point and strength (1,5%): 34 to 38 °C and 600 to 1100 g/cm²

Total plate count: ≤500 cfu/g; Coliforms: ≤3 cfu/g; E. coli: 0 cfu/g; Salmonella: 0 cfu/g; Yeast and Mold: ≤200 cfu/g.

Attention: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité