Anti-Agmatine Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
A1059-56D
USBIA1059-56DEA 739 EUR InStock
USBIA1059-56D
Anti-Agmatine Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Agmatine
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité