Anti-AIRE Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
A1059-88G
USBIA1059-88GEA 843 EUR InStock
USBIA1059-88G
Anti-AIRE Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot:1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: AIRE (autoimmune regulator)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité