Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKT1/2/3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10g142]

Fournisseur: US Biological
A1124-12B
USBIA1124-12BEA 601 EUR InStock
USBIA1124-12B
Anti-AKT1/2/3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10g142]
Anticorps
  • Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:50; Flow Cytometry: 1:50; Western Blot: 1:2000; Immunoprecipitation: 1:50; Immunochemistry: 1:250

Type: Primary
Antigen: AKT1/2/3 (v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1/2/3)
Clonality: monoclonal
Clone: 10g142
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité