Anti-AKT1/2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
A1125-23A
USBIA1125-23AEA 540 EUR InStock
USBIA1125-23A
Anti-AKT1/2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1 ?g/ml; Immunochemistry: 2?g/ml
Type: Primary
Antigen: AKT1/2 (v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1/2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité