Anti-AKT2/3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
A1125-29Y
USBIA1125-29YEA 466 EUR InStock
USBIA1125-29Y
Anti-AKT2/3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AKT2/3 (v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2/3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité